Verbrauchsmaterialien für die Endotoxin-Kontrolle
Lösungen von VWR, die die Keimbelastung reduzieren und die Endotoxinmenge in Ihrem Fertigungsprozess kontrollieren
  • Sterile Alkohole und Desinfektionsmittel (die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren; wenden Sie sich daher bitte für weitere Informationen an Ihren VWR Kundendienst vor Ort)
  • Amplitude Kappa sterile LE, trockene Vlieswischtücher, kostengünstig und zu je 25 Stück doppelt verpackt, mit Endotoxin-Grenzwert von 20 EE pro Wischtuch
  • Polynit Heatseal sterile LE, trockene Polyester-Wischtücher, mit versiegelten Kanten, halb gefaltet und in Packungen zu je 10 Stück dreifach verpackt, mit Endotoxin-Grenzwert von 1 EE pro Wischtuch
  • PROSAT® sterile PS-911 LE, Wischtücher aus Polypropylen, vorgetränkt mit 70% IPA in Pharmaqualität und 30% deionisiertem Wasser, in Beuteln zu 30 Stück doppelt verpackt, mit einem Endotoxin-Grenzwert von 20 EE pro Wischtuch
  • PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE, Wischtücher aus Polypropylen mit versiegelter Kante, vorgetränkt mit 70% IPA in Pharmaqualität und 30% Wasser für Injektionen (USP), in Beuteln zu 10 Stück dreifach verpackt, mit einem Endotoxin-Grenzwert von 1 EE pro Wischtuch
Beschreibung Material Trocken/vorgetränkt Verpackt VE Best.-Nr. Preis Menge
Amplitude Kappa sterile LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 20 EE/Wischtuch Mischung aus Polyestervlies/Lyocell Trocken Doppelt verpackt, 40×25 Wischtücher 1.000 115-1863E
Amplitude Kappa sterile LE-Wischtücher; 30×30 cm, < 20 EE/Wischtuch Mischung aus Polyestervlies/Lyocell Trocken Doppelt verpackt, 40×25 Wischtücher 1.000 115-1864E
Polynit Heatseal sterile LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 1 EE/Wischtuch Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung Trocken Dreifach verpackt, 50×10 Wischtücher 500 115-2438E
PROSAT® sterile PS-911 LE-Wischtücher; 23×28 cm, < 20 EE/Wischtuch Polypropylen-Vlies 70% IPA in Pharmaqualität, 30% deionisiertes Wasser Doppelt verpackt, 36×30 Wischtücher 1080 115-2439E
PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 1 EE/Wischtuch Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung 70% IPA in Pharmaqualität, 30% Wasser für Injektionen Dreifach verpackt, 55×10 Wischtücher 550 115-1424E
PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher; 30×30 cm, < 1 EE/Wischtuch Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung 70% IPA in Pharmaqualität, 30% Wasser für Injektionen Dreifach verpackt, 30×10 Wischtücher 300 115-2440E