Aufreinigung
Aufreinigung
Wie können Sie Ihre Probe mit der Flüssigchromatographie aufreinigen? Je nach Art der Probe und der erforderlichen Reinheit sind verschiedene Optionen verfügbar, von der grundlegenden Flash-Chromatographie bis hin zur massengerichteten präparativen HPLC. Wenn Sie kritische Proben zur Aufreinigung haben, können wir Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.
Produktseiten
Präparative LC-Säulen
Möchten Sie sich von der Analyse zur Vorbereitung weiterentwickeln, oder überlegen Sie, welche Phase Sie brauchen? Wir können Ihnen helfen.
Sorbentien in Großpackungen
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den richtigen Bulk-Medien für Ihre spezifische Aufreinigung. Wir bieten Polymerharze und Phasen auf Kieselgelbasis.
Hardware für präparative HPLC-Säulen
Möchten Sie Ihre eigenen Säulen für die präparative HPLC packen? Wir haben wir eine Reihe von Optionen für Selbstpacker-Hardware.
Lösungsmittel für präparative HPLC
Ihre Aufreinigung ist der letzte Schritt in einem Prozess. Die Auswahl des richtigen Lösungsmittels ist wichtig, um den bestmöglichen Ertrag zu erzielen.
Instrumente
Wenn Sie nach einem flexiblen Gerät suchen, das verschiedenen Durchflussraten und Detektoroptionen konfiguriert werden soll, können wir die meisten Anforderungen erfüllen.
Automatisierte Flash-Chromatographie
Wenn Sie eine Auswahl an Flash-Kartuschen mit verschiedenen Selektivitäten suchen, finden Sie hier unser Sortiment.
Was ist die Niederdruck-Chromatographie?
Der Hauptunterschied zwischen der Hoch- und Niederdruck-Chromatographie besteht in der Höhe des Drucks, der auf die Probe ausgeübt wird, um ihre Bestandteile zu trennen.
Die Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) kann den Einsatz mehrerer Pumpen erfordern und führt zu einer hohen Auflösung. HPLC-Proben werden oft nicht zur weiteren Verwendung gesammelt, sondern direkt in Verbindung mit anderen Techniken wie der Massenspektrometrie analysiert.
Im Vergleich dazu wird bei der Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (LPLC) in der Regel nur eine Pumpe verwendet, um die mobile Phase durch die Säule zu drücken, was zu einer geringeren Auflösung führt. Diese Pumpe arbeitet dabei mit niedrigem Druck. Diese Art der Chromatographie wird für die präparative oder Reinigungschromatographie verwendet, um einzelne Komponenten aus der Probe zu gewinnen.