Reinraum-Luft-Desinfektion
Die Luftdesinfektion kann nicht durchgeführt werden, wenn sich Menschen oder Tiere in der Räumlichkeit aufhalten. Daher wird sie meist automatisch und nachts und eher in regelmäßigen Intervallen als sporizide Desinfektion und nicht täglich ausgeführt.
Bei der Luftdesinfektion müssen Gerät und Desinfektionsmittel als ein zusammenhängendes System betrachtet werden, da die Kombination unterschiedlicher Geräte und Desinfektionsmittel unzuverlässige oder sogar ineffiziente Ergebnisse liefern würde.
Es sind mehrere Technologien, mit verschiedenen Komplexitätsstufen und zu unterschiedlichen finanzielle Aufwändeam Markt erhältlich. Da die Desinfektion unserer Meinung nach in der Hand der Endbenutzer bleiben sollte, machen wir lediglich Vorschläge zu Systemen, die erschwinglich genug sind, dass der Endbenutzer sie erwerben kann, aber auch einfach genug sind, damit der Endbenutzer sie selbst nach einer kurzen Einführung bedienen kann.
Produktauswahl
Luftdesinfektion
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …