Einweg-Overalls
Einweg-Overalls dienen sowohl dem Produkt- als auch dem Personenschutz in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen. Durch spezielle Gewebebehandlung werden Partikelfreisetzung und statische Aufladung vermieden. 
Die Einweg-Overalls für Reinräume werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt (Tyvek, Polypropylen, atmungsaktives SMS-Material, Polyethylen, Vlies, Clean-Tough Gewebe).
Einweg-Overalls sind als sterile und nicht sterile Ausführungen mit elastischen Bündchen an Armen und Beinen erhältlich.
Auf Anfrage mit integrierter Kapuze.
Produktauswahl
Einweg-Overalls
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …