Reinraum-Einwegbekleidung
Die Einwegbekleidung besteht aus leichtem, fusselarmem und robustem Material, das eine ausgezeichnete Kombination aus Tragekomfort und Schutz bietet.
basan bietet die gesamte Palette an Einwegartikeln für Reinräume und kontrollierte Umgebungen von Kopf bis Fuß, einschließlich Overalls, Labormänteln, Hauben, Armstulpen sowie Überschuhen und-stiefeln. Alle Produkte sind wahlweise steril oder unsteril erhältlich und damit für alle Einsatzbereiche geeignet.
disposable Cleanroom garments, coverall, coat, hood. cap, overshoes, facemask, beard cover, overboot, apron
Overalls
Mit Kapuze, integrierten Socken oder als sterilisierbare Ausführung.
Mäntel
Bestehend aus unterschiedlichen Materialien, in verschiedenen Längen, mit Druckknöpfen oder Klettverschluss, mit/ohne Seitentasche.
Schürzen
Es sind Schürzen aus Tyvek, LDPE, für den Schutz vor Chemotherapeutika und chemikalienbeständige Schürzen erhältlich.
Hauben
Verfügbar als Vlies-Hauben, Tyvek-Hauben oder Schirmkappen.
Bartschutz
Bartschutz aus Vlies mit guten Barriereeigenschaften zum Schutz vor Partikeln. Atmungsaktiv, Einheitsgröße.
Mundschutz
Große Auswahl an Modellen: zum Binden, breite Ausführung, integriert in Vollschutzhaube, doppellagig, als Mundtuch, steril.
Überschuhe/Überstiefel
Erhältlich in verschiedenen Materialien in flacher, mittelhoher, hoher oder leitfähiger Ausführung.
Armschoner
Aus Tyvek, LDPE, Vlies oder als zytostatikageeignete Armschoner.