Karl-Fischer-Titration zur Wasserbestimmung
Auswahl an kompakten volumetrischen oder coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren und zugehörigen Reagenzien zur Bestimmung des Wassergehalts.
  • Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren sind für mittlere bis große Wasservolumina (mg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung.
  • Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren sind für kleinere Wasservolumina (µg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit benutzerfreundlicher Bedienung.
  • Karl-Fischer-Reagenzien
Karl Fischer Reagenzien und Titriermittel
Eine große Auswahl an volumetrischen und coulometrischen Karl Fischer Reagenzien
Karl Fischer Standards
Eine große Auswahl an Karl Fischer Standards für die volumetrische und coulometrische Titration
Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren
Die Karl-Fischer-Titratoren für Routineanwendungen kombinieren eine schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung.