pH-Messungen
pH-Messungen mit einem pH-Messgerät können nur dann korrekt und präzise sein, wenn Sie den richtigen Puffer für Ihr Gerät verwenden. Je nach Gerät und Ihrem pH-Messbereich können unterschiedliche Pufferlösungen und unterschiedliche Temperaturen erforderlich sein. Doch was auch immer Ihre Anforderungen sind, wir haben die pH-Pufferlösung, die perfekt Ihren Bedürfnissen entspricht.
Im Bereich der pH-Puffer wurden mehrere Verbesserungen vorgenommen, die Ihnen das Leben erleichtern:
  • Farbige Lösungen zur einfachen Erkennung der richtigen Lösung
  • pH-Pufferlösungen in Sachets, um bei jeder Messung eine „frische“ Lösung zu gewährleisten
  • pH-Pufferlösungen, die bei 25 Grad Celsius gemessen werden, um Ihren Temperaturanforderungen gerecht zu werden (Temperaturabweichungstabelle noch immer verfügbar)
Produktkategorien
pH-Puffer in Sachets
Der richtige Puffer im Taschenformat. Ideal für die genaue Kalibrierung Ihrer pH-Messgeräte! Puffer, hergestellt von einem ISO 17034 akkreditierten Lieferanten, frisch versiegelt, einfach zu verwenden, zuverlässig und genau, rückverfolgbar auf NIST
pH-Puffer bei 20 °C
Ein komplettes Sortiment an pH-Pufferlösungen, hergestellt von einem ISO 17034 akkreditierten Lieferanten, rückführbar auf NIST, erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Packungen von 100 ml bis 20 l
pH-Puffer bei 25 °C, konform mit dem Ph. EUR.
Eine sehr große Auswahl an Puffern (kontrolliert bei 25 °C) für Anwendungen, bei denen sehr genaue Messungen erforderlich sind
pH-Pufferlösungen in verschiedenen Farben
Die einfache Identifizierung Ihrer ph-Lösungen mit einer speziellen Farbe bietet einen großen Vorteil, um Kalibrierungsfehler zu vermeiden
pH-Puffer-Sekundärstandards
Eine sehr große Auswahl an hochpräzisen, auf NIST, DIN 19266 und IUPAC rückführbaren Puffern
pH-Teststreifen
Sie müssen sich schnell einen Überblick über den pH-Bereich einer Lösung verschaffen können? pH-Streifen sind schnell und einfach zu verwenden.
Lösungen für die Reinigung und Wartung
Lösungen zur Reinigung und Aufbewahrung von pH-Elektroden.
Häufig gestellte Fragen
Sie benötigen eine pH-Elektrode und mindestens zwei pH-Puffer, einen mit pH 7 und einen mit pH 4 oder 10. Zum optionalen Zubehör, das die Lebensdauer Ihrer Elektrode verlängert, gehören Aufbewahrungslösung, Laborflaschen und Reinigungslösung.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Testen des pH-Wertes:
1. pH-Streifen oder Indikatorpapier
2. pH-Messgerät und Elektroden
Wenn Sie den pH-Wert im Feld messen und das pH-Messgerät von Ort zu Ort transportieren möchten, müssen Sie ein batteriebetriebenes Gerät verwenden. Wenn das Messgerät stationär ist, z. B. in einem Labor, wählen Sie eine Tischversion.
Die beste Lösung für die Lagerung ist 4 M KCL. pH-4-Puffer, pH-7-Puffer oder Leitungswasser funktionieren als Lagerlösung ebenfalls. Vorsicht: Bewahren Sie Ihre Elektrode niemals in destilliertem Wasser auf.
Wir empfehlen, das pH-Messgerät vor jedem Gebrauch oder jeder Gebrauchssequenz zu kalibrieren.
Ja. Das langsame Rühren oder leichte Schwenken der Probe während einer pH-Messung bietet zwei Hauptvorteile. Erstens führt der erhöhte Fluss der Probe über die Elektrode zu einer schnelleren Ansprechzeit. Zweitens wird die Lösung dadurch vollständig homogenisiert, sodass keine Bereiche mit erhöhtem oder verringertem pH-Wert vorhanden sind.
Bereiten Sie die Probe vor, indem Sie 5 g einer Bodenprobe mit 5 g destilliertem Wasser kombinieren, gründlich mischen und die Mischung 10 Minuten lang setzen lassen. Führen Sie den Fühler vorsichtig in die Probe ein, sodass sich der Kolben im Boden und die Verbindungsstelle im Überstand befindet. Lassen Sie dem Messwert Zeit zum Stabilisieren.
Die einzige Möglichkeit, den pH-Wert von Gas zu messen, besteht darin, es in destilliertem Wasser zu lösen und anschließend die Mischung zu messen.
  • Die Zertifizierung von Lieferanten nach ISO 17034-2016 bedeutet, dass alle Puffer von Experten hergestellt und geprüft werden, sodass Sie sich voll und ganz auf die Qualität dieser Produkte verlassen können.
  • Die Akkreditierung basiert auf dem Vorhandensein eines kompetenten Prüflabors, in dem nicht nur qualifiziertes Personal arbeiten, sondern in dem jede einzelne durchgeführte Analyse bestimmten Kriterien entsprechen muss..
  • Alle verwendeten Instrumente werden regelmäßig von offiziell autorisierten Kalibrierlabors überprüft.
  • Alle bei der Messung verwendeten relevanten Parameter (Gewicht und T°) entsprechen nationalen und internationalen Standards.
  • Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz und den konsistenten Betrieb der Referenzmaterialproduktion.
  • Alle Methoden, die der Hersteller zur Zertifizierung seiner Standards verwendet, müssen validiert und ihre Genauigkeit muss nachgewiesen werden.
Literatur
Zusätzliche Quelle
Elektrochemie
Sie suchen auch nach einem neuen pH-Messgerät? Entdecken Sie unser Angebot hier: