Metallspurenanalyse und -erkennung
In der Metallanalyse wird der Elementnachweis mittlerweile aus kleinsten Spuren in ppm-, ppb- und ppt-Bereichen mit hochmodernen Geräten wie AAS, ICP-OES oder seit Kurzem ICP-MS erfasst. 
Mehr als nur Suchen von Substanzen – heute können Laboranalytiker nur selten eine Probe direkt ohne eine geeignete Vorbehandlung analysieren. Die Probe muss zunächst vollständig aufgelöst, chemisch aufgeschlossen oder vernetzt werden. Alle verwendeten Hilfsreagenzien müssen diese Aufgaben ausführen, ohne jedoch in der abschließenden Analyse sichtbar zu werden.
Die Reagenzien und Standards von VWR und J.T.Baker® sind speziell dafür ausgelegt, Ihnen einen neutralen Hintergrund zu bieten, damit Sie selbst die kompliziertesten Fälle lösen können. 
  • Chemikalien für die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse
  • Kalibrierstandards 
  • Geräte für die Spurenanalyse 
  • Zugehörige Dokumente für den Nachweis von Metallspuren 
Chemikalien für die Probenvorbereitung
Hochreine und ultrareine Säuren
Ein vollständiges Sortiment an hochreinen Säuren mit maximal zulässigen Verunreinigungen im ppb- und ppt-Bereich, unverzichtbar bei Anwendungen in der Ultraspurenanalyse.
ARISTAR® Säuren für die Spurenanalyse
Dieses Sortiment an hochreinen Säuren ist bei der Probenvorbereitung für die Metallspurenanalyse mit einer max. zulässigen Verunreinigung im ppm- und ppb-Bereich unerlässlich
Flussmittel für die RFA
Für die Analyse von Steinen, Metallen, Keramik und Zement. Das Aufschließen durch Flussmittel ist ein üblicher Schritt in der Probenvorbereitung für die RFA.
Quecksilberbestimmung
Quecksilber ist ein in der Umwelt vorkommendes Schwermetall mit einer der am stärksten toxischen und giftigen Wirkungen. Die in der Regel durch AAS ermittelte Bestimmung ist in verschiedenen Branchen wie in der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmaindustrie üblich.
Säuren für Analysen
VWR Chemicals und Merck bieten Reagenzien einschließlich Säuren, Laugen und Salze an, die für viele anorganische und analytische Anwendungen geeignet sind. Die Spezifikationen geben garantierte max. zulässige Grenzwerte für Verunreinigungen an und sind zu 99 % ab Lager verfügbar.
Laugen und Ätzmittel für Analysen
Laugen von VWR Chemicals und Merck für zahlreiche anorganische und analytische Anwendungen.
Laugen von VWR Chemicals für zahlreiche anorganische und analytische Anwendungen. 
Salze für Analysen
Salze für Analysen werden unter streng kontrollierten Bedingungen meist in Europa hergestellt.
Supelco® Suprapur Salze
Hochreine anorganische Salze für die Probenvorbereitung, hergestellt unter strengen Bedingungen in Reinräumen.
Kalibrierstandards
AAS-Standards 1.000 mg/l
Vollständiges Sortiment an 66 AAS-Standards á 1.000 mg/l erhältlich in 100 und 500 ml-Packungen, rückführbar auf NIST und Lieferumfang mit Analysenzertifikat
ICP- und ICP-MS-Standards
Vollständiges Sortiment an Standards á 10, 1.000 und 10 000 mg/l, erhältlich in 100 und 500 ml-Packungen, rückführbar auf NIST und Lieferung mit Analysenzertifikat
ICP- und ICP-MS-Mehrelementlösungen
Ein vollständiges Sortiment aus Mehrelementlösungen für die Verwendung als interner Standard oder für eine perfekte Gerätekalibrierung, rückführbar auf NIST und Lieferung mit Analysenzertifikat.
Maßgeschneiderte Standardlösungen für mehrere Elemente
VWR bietet in Partnerschaft mit CPAchem einen individuellen Service, mit dem Sie Ihre eigenen Komponenten definieren können, um den Standard auf Ihre jeweilige Anwendung anzupassen. 
Standards für die Ionenchromatographie
Umfangreiches Sortiment aus 54 Elementen á 1.000 mg/l für die Branchen Lebensmittel und Getränke, Umwelt, Pharmazie, Biowissenschaften und vieles mehr.
Supelco® ICP-, AAS- und IC-Standards
Für akkreditierte Prüflabore wird in der ISO/IEC 17025 die Verwendung von zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM) zur Kalibrierung gefordert.
Geräte für die Spurenanalyse
Wasseraufbereitung
VWR® Wasseraufbereitungssysteme für eine sichere Reinwasserversorgung...
Homogenisatoren/Mixer
Mixer, Homogenisatoren und Mühlen für die Probenvorbereitung...
Rührer
Magnetrührer mit Heizplatte und Überkopfrührer plus Rührstäbe und Zubehör...
Waagen
Mikro-, Analyse-, Präzisions- und Feuchtebestimmungs-Waagen...
Flaschenaufsatzdispenser
Präzise Befüllung von Reagenzflaschen bis Flaschenaufsatzbüretten für die Titration...
Was ist Atomspektroskopie?
Mithilfe der Atomspektroskopie können Analytiker die Zusammensetzung von flüssigen oder festen Proben bestimmen, indem sie die Lichtmenge messen, die von den Atomen und Ionen im Stoff bei bestimmten Wellenlängen absorbiert wird. Durch die Einwirkung elektromagnetischer Strahlung auf eine Verbindung werden die Atome in der Probe in einen Anregungszustand versetzt. Wenn sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren, geben sie Energie in Form von Licht ab. Durch die Messung der Wellenlänge und der Intensität des emittierten Lichts können die Analysten die Atome in der Probe identifizieren.