Mesure de la température et de l'humidité et enregistreurs de données
Nous proposons une vaste gamme d’instruments permettant de mesurer et d’enregistrer la température, l’humidité, le CO2 ou de nombreux autres paramètres, pour les secteurs industriels très actifs dans ce domaine : de la fabrication à l’emballage, du stockage à la distribution.
Avec l'enregistrement des données pour une visibilité et une surveillance en temps réel, la fourniture des données exploitables au moment où un seuil de paramètre est franchi, permet d’entreprendre des mesures correctives et de maintenir l'intégrité des marchandises.
Notre offre va des indicateurs de température, des thermomètres en verre, des thermomètres numériques pour toutes les applications, jusqu'aux enregistreurs de données et au contrôle sans fil. Découvrez la solution idéale pour votre application, que vous contrôliez la température d'un bain-marie, d’un four, d'un congélateur à -80 °C ou de produits alimentaires.
Ou bien trouvez le bon enregistreur de données vous permettant de surveiller vos marchandises les plus précieuses pendant leur transport et leur stockage. Le choix est vaste.
Sélection de produits
Thermomètres analogiques (verre)
Ces thermomètres d’usage universel, modèle « liquide dans du verre », se présentent avec des inscriptions noires sur un tube transparent, ce qui facilite la lecture, et certaines versions possèdent un revêtement blanc au dos pour une lecture encore plus aisée. Ces thermomètres en verre transparent permettent de mesurer facilement la température dans n'importe quel environnement en un clin d'œil. La plupart des modèles contiennent des liquides organiques écologiques. Ces thermomètres en verre conviennent à un usage général au laboratoire, dans les école et pour des tests. Ces thermomètres fonctionnent sur une large plage de températures, allant de bien en dessous du point de congélation à bien au-dessus du point d'ébullition.
Informations supplémentaires
Indicateurs, bandelettes indicatrices ou tubes de température
Les bandelettes indicatrices de température affichent la température d'un échantillon quelques minutes seulement après le prélèvement initial. Un indicateur est constitué d'un liquide indicateur ultra-sensible placé à l'intérieur d'une ampoule spécialement conçue pour surveiller l'exposition des produits sensibles à la température à des températures de congélation ou de chauffage. Ces produits ont été conçus pour des mesures rapides là où les thermomètres conventionnels ne sont pas pratiques. Les bandelettes conçues pour résister à des températures élevées sont parfaites dans les industries électroniques, agro-alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que dans les fours et les moteurs des entreprises dans le secteur de la construction.
Informations supplémentaires
Appareils de mesure numériques pour la température et/ou l’humidité
Grâce à ces thermomètres numériques, contrôlez avec précision les températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs. Leurs affichages numériques sont simples à lire, et permettent de lire les températures les plus élevées et les plus basses. Les modèles étanches sont parfaits dans les laboratoires humides, les zones de nettoyage et les applications sur le terrain. Les températures peuvent être commutées en °C ou en °F, et tous les modèles sont incroyablement polyvalents et faciles à recalibrer. Les appareils offrent des plages de température extrêmes et actualisent les relevés à intervalles courts. Grâce à notre sélecteur, vous trouverez l’appareil de mesure dont vous avez besoin, pourrez choisir la quantité de canaux de mesure nécessaires, que vous vouliez effectuer des mesures dans l’air, des matériaux solides, ou sur des surfaces à l’aide de thermomètres infrarouge, avec un choix de différentes précisions et types de capteurs.
Informations supplémentaires
Enregistrement des données de température, d’humidité, de CO2, et bien plus encore
Les enregistreurs de données enregistrent automatiquement des mesures précises en temps réel, même lorsque le personnel n'est pas présent. Les modèles portables sont dotés de capteurs internes ou externes d'une sensibilité exceptionnelle pour enregistrer et stocker des données dans n'importe quelle application ou environnement. Ces instruments disposent d'un suivi programmable dans des options à un ou plusieurs canaux. Ces enregistreurs de données permettent d’obtenir des lectures sur de longues périodes, et envoient des alarmes visuelles ou sonores si les conditions sont anormales du point de vue de la sécurité, garantissant ainsi une qualité optimale des tests. Ces enregistreurs alimentés par batterie disposent de systèmes d'acquisition de données pour mesurer et acquérir les taux d'échantillonnage des données. Découvrez également les enregistreurs de données sans fil pour avoir un contrôle complet et en temps réel.
Informations supplémentaires
Services d'étalonnage
Étalonnage accrédité pour tous vos thermomètres et enregistreurs de données. Nos services d'étalonnage accrédités ISO 17025, quelle que soit la marque, pour les appareils de mesure de la température tels que les thermomètres, enregistreurs de données, blocs et bains.
Vos avantages :
Qualité certifiée
Documentation détaillée des processus
Toutes marques et modèles
Traçabilité NIST
Certificat d'étalonnage ISO 17025
Système de rappel des échéances
Combinaison avec l’étalonnage de l’humidité
Informations supplémentaires
Pour obtenir de plus amples informations, contactez-nos spécialistes