Turbidité
Un indicateur simple et incontestable du changement de la qualité de l'eau
La mesure de la turbidité est essentielle pour tester la qualité de l'eau : eau potable, surveillance des eaux usées, eaux industrielles, et plus encore…
La fiabilité de la surveillance de la turbidité constitue un élément essentiel de la production d'eau potable. Les organismes de santé publique et de sécurité du monde entier reconnaissent l'importance de ces mesures.
Un changement soudain de la turbidité peut révéler la présence d'une source de pollution supplémentaire (biologique, organique ou inorganique) ou signaler un problème dans le processus de traitement de l'eau.
Vous vous posez des questions sur la turbidité ou vous débutez et avez besoin d'en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour télécharger la brochure intitulée « Theory of turbidity ».
Dans les applications pratiques, des problèmes importants peuvent engendrer des interférences et des erreurs qui réduisent la précision des instruments. Pour s'assurer que l'instrument fonctionne correctement et qu'il fournit les mesures les plus précises possible, il est important de vérifier son étalonnage. Cliquez ci-dessous pour télécharger la brochure intitulée « Technical information on standards ».
Littérature
Comparaison entre les Turbidimètres de Laboratoire TU5 et TL23
- Détails des produits
Turbidimètre de paillasse TU52, Hach
Le turbidimètre le plus précis et le plus sophistiqué du marché
  • Système optique breveté 360°x90°
  • Le plus sensible et le plus rapide
  • La référence pour l’eau propre
- Détails des produits
Turbidimètre de paillasse série TL23, Hach
Mesures fiables pour une turbidité de qualité
Un turbidimètre qui simplifie les tests des applications industrielles et des eaux usées exigeantes
  • Écran tactile couleur intuitif et facile à utiliser
  • Fonctions de gestion et d'exportation des données faciles à utiliser
  • Facile d'être précis
Livré avec des cuves d'échantillons, des étalons et des accessoires
- Détails des produits
Turbidimètre portable 2100 Q, Hach
Idéal pour une utilisation sur le terrain ou en usine
  • Facile à transporter 
  • Prend plusieurs mesures depuis divers points de collecte dans votre processus de traitement
  • Interface utilisateur intuitive : facilite la mesure, l'étalonnage et la vérification
  • Stockage et transfert simples de données
- Détails des produits
Le nouveau turbidimètre TIR200 portable de VWR
Pour des tests sur site rapides, précis et faciles
De l'eau potable aux eaux usées, il peut être utilisé aussi bien pour les liquides colorés que les liquides incolores.
Conforme à la norme EN ISO 7027.
- Détails des produits
Capteurs de turbidité IDS numériques et sans fil de WTW
VisoTurb® 900-P : mesure IDS numérique de la turbidité à l'aide d'un capteur de turbidité pratique
  • Capteur de turbidité pratique pour mesurer la turbidité des eaux de surface et industrielles
  • Étalonnage simple en 2 ou 3 points
  • Convient aux mesures multi-paramètres IDS WTW MultiLine® sur site
Gamme de turbidimètres complète
Gamme d'étalons de turbidité complète