CSB-Schnellverfahren
Für die Bestimmung von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor werden Thermoreaktoren benötigt. Sie gewährleisten einen kompletten und schnellen Aufschluss der Proben. Alle Aspekte des Tests werden erfüllt:
- Schneller Aufschluss für CSB
- Auswahl an Photometern, Spektralphotometern und gebrauchsfertigen CSB-Röhrchen
Photometers & Spectrophotometers
VWR offers a large choice of systems to measure the different elements of water...
Merck CSB-Röhrchen
Spectroquant® Testsätze für die photometrische Wasseranalyse: CSB, TOC, Nitrat, Nitrit und viele weitere Parameter…