Reinraum-Polyethylen-Verpackungen
Merkmale:
  • Ultrasauberes, klares Polyethylen
  • Transparente Folie bietet den Vorteil der Produktsichtbarkeit
  • Gammasterilisierbar
  • Sterilisationsindikatoren auf der Verpackung
  • Keine Gasemissionen
  • Weitgehend chemikalienbeständig
  • Einfach verschließbar durch Hitzeversiegelung (Siegeltemperatur: 120° bis 200° C)
  • Als Flachbeutel oder Schlauchfolie erhältlich
  • Konformitätszertifikat bei jeder Lieferung
Flachbeutel:
  • Verschiedene Breiten und Längen
  • Standardstärke: 0,100 mm
Schlauchfolie:
  • Verschiedene Breiten und Längen
  • Standardstärke: 0,100 mm
  • Schlauchfolie auf Kunststoffkern. Die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter.
Contact us