Matten und Bodenbeläge für Reinräume
Partikel neigen grundsätzlich dazu, sich aufgrund unterschiedlicher Haftungskräfte und stark unterstützt durch die Luftströmung im Reinraum, auf den Oberflächen abzulagern. Der Fußboden stellt dabei die letzte Station der Oberflächen dar, auf der sich die losen Partikel absetzen oder als haftende Verunreinigungen verbleiben können.
Als präventive Kontaminationskontrolle vor dem Reinraum sind abziehbare Klebefolienmatten, Permanentmatten und spezielle Bodenbeläge unerlässlich. Zum Erzielen der optimalen Wirkung ist der Einsatz bzw. die Kombination der permanenten Matten und Beläge mit einer abziehbaren Staubbindematte zu empfehlen.
Klebefolienmatten
Staub- / Partikelbindematten (Adhäsionsmatten) und spezielle Bodenbeläge zur präventiven Kontaminationskontrolle im Reinraum.
Permanentmatten
Permanentmatten zur Feinreinigung bzw. -staubbindung von an Schuhsohlen und Wagenrädern haftenden Partikeln.
Bodenbeläge
Reinraum-Bodenbelag zur Kontaminationskontrolle in Umkleide- und Schleusenbereichen sowie in Reinräumen.
Anti-Ermüdungsmatten
Weniger Ermüdung durch ergonomisch geformte Matten