Laminar-Flow-Systeme
Unsere Laminat-Flow-Werkbänke -bzw. geräte arbeiten nach dem Prinzip der turbulenzarmen Verdrängungsströmung. Bei diesem Prinzip wird ein Luftstrom horizontal oder vertikal durch den Arbeitsraum der Werkbänke geführt. Dabei wird die Umgebungsluft über einen Vorfilter angesaugt und strömt über einen Hochleistungs-Schwebstoff-Filter als laminarer Luftstrom horizontal bzw. vertikal in den Arbeitsbereich. Dieser Luftstrom erfasst die Partikel direkt am Entstehungsort und führt sie ohne Rückströmung über die Abluftöffnung aus dem reinen Bereich fort. Die Entscheidung zwischen horizontaler und vertikaler Strömung sollte auf Grundlage der Anzahl und Geometrie der im Arbeitsbereich befindlichen Objekte getroffen werden.
Laminar-Flow-Tunnel bzw. -Kabinen verhindern eine Partikelverschmutzung bei der Abfüllung und Verpackung von Produkten. Die Anbringung der Laminar-Flow-Systeme erfolgt über bereits vorhandene Produktionsstraßen. Durch mobile Aufständerungen sind die Vertikalstrom-Module als ortsveränderliche Reinheitszonen einsetzbar. Die seitliche Führung der Reinluftströmung und die Abgrenzung des reinen Arbeitsbereichs erfolgt durch PVC-Streifenvorhänge oder Seitenscheiben.
Produktauswahl
Laminar Flow-Einheit
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …