Reagenzien zur Metallspurenanalyse
Hochreine Markenlösungsmittel und -reagenzien von J.T.Baker® und Macron Fine Chemicals™ bieten Ihnen die Leistung, die Sie zur Minimierung des Risikos von Verunreinigungen, die die Genauigkeit beeinträchtigen können, benötigen. Zudem maximieren sie die Sensitivität und Nachweisstärke bei wichtigen Anwendungen.
Produktauswahl
J.T.Baker® ULTREX II Ultrareine Säuren
Empfohlen für die Verwendung bei besonders anspruchsvollen Spurenelementanalysen; auf bis zu 65 Spurenelemente im unteren ppt-Bereich geprüft...
J.T.Baker® BAKER INTRA-ANALYZED-Säuren
Empfohlen für ICP-OES/AES- und GFAA-Anwendungen sowie andere Anwendungen, bei denen eine ppb-Metallspurenanalyse erforderlich ist...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS-Reagenzsäuren
Empfohlen für qualitative AAS-Anwendungen sowie die allgemeine Nasschemie...
Macron Fine Chemicals™ Markensäuren
Macron Fine Chemicals™ Säuren erzeugen äußerst zuverlässige und konsistente Ergebnisse bei der ppb-Metallspurenanalyse...