VacuCap® Vakuum-Filtrationsgeräte
VacuCap® Vakuumfiltrationsgeräte Die innovativen Flaschenaufsatzfilter ermöglichen das Befüllen mehrerer Flaschen mit einem Gerät
  • Fähigkeit, Volumen von 100 ml bis 5 l in mehreren Aliquoten zu verarbeiten
  • Weniger Platzbedarf für die Lagerung, weniger Abfall
  • Umweltfreundlich durch minimales Aufkommen an Kunststoffabfall
  • Ansaugen der Flüssigkeit direkt aus der Mischkammer
  • Verhindert eine mögliche Kontamination bei Transferschritten durch das Filtern direkt in sterile Behälter
  • Die Supor Membran (geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen/tensidfrei) sorgt für hohe Durchflussraten
  • Erhältlich mit eingebautem Vorfilter, um Verstopfung zu verhindern und den Durchsatz bei stark partikelhaltigen Lösungen zu erhöhen
Anwendungen
  • Vakuumgesteuerte Filtration von Zell- und Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien, wässrigen Lösungen, Proteinlösungen und Puffern
  • Vorfiltration oder Aufreinigung wässriger Lösungen
  • Die PF-Version ist bei der Filtration von schwer filtrierbaren Lösungen hilfreich.
ANWEISUNGEN
1. Schließen Sie den Zufuhrschlauch an den mit „ZULAUF“ gekennzeichneten Anschluss des VacuCap Geräts an. Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs in die ungefilterte, anzusaugende Flüssigkeit.
2. Schließen Sie den Vakuumschlauch an den mit „VAKUUM“ gekennzeichneten Anschluss des VacuCap Geräts an. Lesen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen in der Packungsbeilage durch.
3. Bringen Sie das VacuCap Gerät auf dem Filtratbehälter an, halten Sie es fest und aktivieren Sie das Vakuum. Daraufhin wird eine dichte Verbindung mit dem oberen Ende des Behälters hergestellt, und es wird Flüssigkeit angesaugt.
4. Wenn die Filtration abgeschlossen ist, schalten Sie die Vakuumpumpe aus. Auf diese Weise wird das Vakuum innerhalb des Auffangbehälters abgebaut. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeilage.
Verarbeiten Sie mehr pro Einheit und reduzieren Sie das Aufkommen an Kunststoffabfall Verringern Sie den Lagerbedarf bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfallkosten im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumfiltrationssystemen
Forschungsbroschüre anzeigen