Wässrige Lösungen für die biopharmazeutische Produktion
Bestellen Sie Ihre wässrigen Lösungen in gebrauchsfertiger Form!
Diese gebrauchsfertigen, wässrigen Lösungen für die biopharmazeutische Produktion werden in einem Reinraum mit Rohmaterialien (Ph. Eur.) und aufbereitetem Wasser (Ph. Eur., USP) in pharmazeutischer Qualität gemischt.
  • Die Lösungen werden in einer kontrollierten Umgebung vorbereitet
  • Umfassendes Analysenzertifikat
  • Typische Spezifikationen für Produkte in biopharmazeutischen Anwendungen
  • Niedrige Gesamtkeimzahl
  Bezeichnung Packung Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  Natriumhydroxid 0,1 mol/l 2,5l VWRC85519.320E  
  Natriumhydroxid 0,1 mol/l 25l VWRC85519.460E  
  Natriumhydroxid 0,5 mol/l 2,5l VWRC85520.320E  
  Natriumhydroxid 0,5 mol/l 25l VWRC85520.460E  
  Natriumhydroxid 2 mol/l 2,5l VWRC85521.320E  
  Natriumhydroxid 2 mol/l 25l VWRC85521.460E  
  Natriumhydroxid 6 mol/l 2,5l VWRC85522.320E  
  Natriumhydroxid 6 mol/l 25l VWRC85522.460E  
  Natriumhydroxid 25% 2,5l VWRC85523.320E  
  Natriumhydroxid 25% 25l VWRC85523.460E  
  Natriumhydroxid 50% 2,5l VWRC85524.320E  
  Natriumhydroxid 50% 25l VWRC85524.460E  
  Salzsäure 1 mol/l 2,5l 85447.320E  
  Salzsäure 1 mol/l 25l 85447.460E  
  Salzsäure 2 mol/l 2,5l 85399.320E  
  Salzsäure 2 mol/l 25l 85399.460E  
  Salzsäure 5 mol/l 2,5l 85400.320E  
  Salzsäure 5 mol/l 25l 85400.460E  
  Salzsäure 6 mol/l 2,5l 85401.320E  
  Salzsäure 6 mol/l 25l 85401.460E  
  Salzsäure 10% Ph. Eur 10l 5594.9010E  
  Salzsäure 10% Ph. Eur 210 kg 5594.9200E