UV/VIS-Spektroskopie
Für die UV/VIS-Analyse mit einem Spektralphotometer können verschiedene Arten von Chemikalien erforderlich sein. Zunächst wird eine spezifische Qualität von Lösungsmitteln entwickelt, um optische Verunreinigungen Ihrer Probe zu vermeiden. Anschließend muss das Spektralphotometer mit UV/VIS-Standard-Kits kalibriert werden. Danach können Sie mit Farbreferenzlösungs-Kits Zeit sparen, wenn Sie die Referenzlösungen selbst vorbereiten.
Produktkategorien
Lösungsmittel für die UV/VIS-Spektroskopie
Hochreine Lösungsmittel, die speziell für Spektroskopieanwendungen mit höchsten Anforderungen an die spektrale Reinheit entwickelt wurden.
UV/VIS-Standards
Sichern Sie sich Ihre Ergebnisse mit unserem umfassenden Sortiment zur Kalibrierung von Spektralphotometern zur Kontrolle von Extinktion, Auflösungsleistung, Streulicht und Wellenlängengenauigkeit
Farbstandardlösungen
Vor allem in der Petrochemie können wir ein komplettes Sortiment „gebrauchsfertiger“ Lösungen zum Einsatz als Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandards gemäß ASTM, Saybolt, Platin-Cobalt-Farbzahl und Europäischem Arzneibuch (Ph Eur) anbieten.
Farbstandards in Kits
Diese Lösungen werden gemäß Kapitel 2.2.2 „Färbung von Flüssigkeiten“ des Europäischen Arzneibuchs entwickelt und hergestellt.
Häufig gestellte Fragen
Es stehen verschiedene Standards in Ampullen zur Verfügung, die in Kits mit einem vollständigen Analysezertifikat geliefert werden, zur Überprüfung
von Parametern wie:
  • Absorptionskontrolle
  • Streulichttests
  • Prüfung der Auflösungsleistung
  • Wellenlängengenauigkeitstests
Literatur