Pumpen viskoser Flüssigkeiten
Viskose Flüssigkeiten fließen aus mehreren Gründen viel langsamer als wasserähnliche Flüssigkeiten:
  1. Die Flüssigkeit hat einen höheren Strömungswiderstand als Wasser.
  2. Zwischen der Schlauchwand und einer viskosen Flüssigkeit herrschen größere Reibungskräfte als bei Wasser.
Peristaltikpumpen (Schlauchpumpen) sind ideal für das Pumpen viskoser Flüssigkeiten. Befolgen Sie diese Schritte, um die Effizienz eines Peristaltikpumpensystems zu maximieren.
  1. Verringern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Pumpe. Die Flüssigkeit bewegt sich nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit in den Pumpenkopf. Sobald diese Rate erreicht ist, wird eine Erhöhung der Motordrehzahl die Flussrate nicht mehr erhöhen. Die maximale Geschwindigkeit, mit der das System effizient pumpen kann, nimmt mit zunehmender Viskosität und mit abnehmender Schlauchgröße ab.
  2. Wählen Sie einen größeren Schlauch als für das Pumpen von Wasser erforderlich ist. Wählen Sie die ungefähren Durchflussraten verschiedener viskoser Flüssigkeiten bei 100 U/min für verschiedene Größen von Masterflex® L/S Pumpenschläuchen. Ermitteln Sie die Viskosität der Flüssigkeit, die Sie pumpen möchten, gehen Sie horizontal über das Diagramm bis zu der von Ihnen benötigten Durchflussrate und wählen Sie die nächstgrößere Schlauchgröße. Wenn Sie eine größere Schlauchgröße verwenden, können Sie die Pumpe bei höheren Geschwindigkeiten effizient betreiben.
  3. Wählen Sie einen festen Schlauch mit einer dicken Wand wie Norprene®, Viton® oder Tygon®. Die Leistung wird damit optimiert, da der Schlauch schneller in seine ursprüngliche Form zurückspringt, nachdem er im Pumpenkopf okkludiert wurde. Dadurch kann die Flüssigkeit mit größerer Kraft in die Schläuche gezogen werden.
  4. Wählen Sie einen Schlauch mit einer glatten Bohrung. Dadurch werden die Reibungskräfte verringert. Tygon oder Silicone sind eine gute Wahl.
  5. Setzen Sie den Einlass zu Ihrer Pumpe leicht unter Druck [weniger als 15–20 psi (1–1,4 bar)]. Dadurch bleibt der Einlassschlauch voll und Sie können effizienter pumpen.
  6. Verringern Sie die Viskosität Ihrer Flüssigkeit. Erwärmen Sie Ihre Flüssigkeit, wenn möglich, denn die Viskosität nimmt normalerweise mit steigender Temperatur ab.
Die Auswahl der richtigen Größe und des richtigen Schlauchtyps für das Pumpen von viskosen Flüssigkeiten ist eine ungenaue Wissenschaft. Verwenden Sie die obigen Tipps als allgemeinen Leitfaden und denken Sie daran, dass Experimente der beste Weg sind, um die richtigen Schläuche für Ihre Anwendung auszuwählen.
Klicken Sie hier, um Durchflusskurven bei verschiedenen Viskositäten für die empfohlenen L/S-Schlauchgrößen für diese Viskosität anzuzeigen. Wir raten davon ab, kleinere Schläuche als die in den Diagrammen gezeigten zu verwenden, aber eine größere Größe ist akzeptabel. Denken Sie daran, dass eine größere Schlauchgröße die Durchflussrate erhöht, da der Reibungsverlust mit einem größeren Innendurchmesser geringer ist. Die Flüssigkeit fließt dann nicht nur leichter, sondern es kann auch eine höhere Antriebsgeschwindigkeit verwendet werden, ohne dass die Effizienz leidet.
Die Daten in diesem Anwendungstipp wurden mit Norprene-Schläuchen, dem entsprechenden Easy-Load® Pumpenkopf und Viskositätsstandards bei 25 °C ermittelt. Der Einlass und der Auslass befanden sich in einer horizontalen Entfernung von 0,75 m (2,5 ft) von der Pumpe (keine Ansaughöhe oder Förderhöhe).