Pumpen von brennbaren Flüssigkeiten
Im Labor kann das Pumpen brennbarer Flüssigkeiten zu gefährlichen Sicherheitsbedingungen führen. Wenn der sichere Umgang mit den Materialien von Laborarbeitern, Studenten und Forschern nicht beachtet wird, können sowohl Feuer als auch Explosionen die Folge sein. Beispiele für brennbare Flüssigkeiten sind Ethylether, Aceton und Benzol. Zu den explosiven Flüssigkeiten gehören Essigsäure, Ameisensäure und Formalin.
Wenn entflammbare und explosive Flüssigkeiten gefördert werden, können sie eine statische Aufladung verursachen. Beachten Sie die folgenden fünf allgemeinen Sicherheitsrichtlinien, um diese Risiken zu reduzieren.
  1. Verwenden Sie immer eine Metallpumpe mit luftbetriebenem oder explosionssicherem Motor (XPRF).
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten aus Metall sind. Kunststoff kann sich statisch aufladen und kann nicht geerdet werden.
  3. Erden Sie den Bediener und alle Pumpenteile, einschließlich des Motors (auch wenn dieser luftbetrieben ist), der Einlass- und Auslassleitungen, der Schlauchschellen, des Vorratsbehälters und des Auffangbehälters elektrisch.
  4. Vermeiden Sie das Verspritzen von Flüssigkeiten – dies kann statische Elektrizität erzeugen, die zu einer Entzündung oder Explosion führen kann.
  5. Vermeiden Sie isolierte Leiter, wie z. B. eine Metalldüse am Ende eines Auslassschlauchs aus Kunststoff.
Einige explosionsgeschützte Elektromotoren verfügen über eine manuelle Überlastungsrückstellung, die die Gefahr eines automatischen Wiederanlaufs ausschließt.
Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung
Achten Sie beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten darauf, dass Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen, einschließlich Augenschutz, Handschutz, Körperschutz und Atemschutz. In der Regel sind Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzanzug und gegebenenfalls ein Atemschutzgerät erforderlich. OSHA empfiehlt sowohl „Augen- als auch Gesichtsschutz, wenn Sie flüssigen Chemikalien, Säuren oder ätzenden Flüssigkeiten, chemischen Gasen oder Dämpfen ausgesetzt sind.“ Außerdem müssen Personen, „die bei ihrer Arbeit heißen Substanzen oder ätzenden oder giftigen Stoffen ausgesetzt sind, Schutzkleidung tragen, die alle exponierten Körperteile, einschließlich Beine und Füße, bedeckt.“