Fallstudie: Maßgeschneiderte ICC-Pumpe für Strahlentherapie und Isotopenprodukte
Ismatec® Reglo® maßgeschneiderte ICC-Pumpe für Strahlentherapie und Isotopenprodukte
Ausgangslage/Herausforderung
Ein führender Hersteller von Strahlentherapie- und Isotopenprodukten benötigte ein Pumpenzubehör mit 4 unabhängig gesteuerten Kanälen. Außerdem benötigte er ein maßgeschneidertes Montagesystem, um eine bestimmte Montagekonfiguration zu ermöglichen.
Unsere maßgeschneiderte Lösung
Das Projekt wurde zusammen mit unserem Ingenieurteam geplant. Sie empfahlen die Ismatec® Reglo® Independant Channel Control (ICC) Pumpe mit einer maßgeschneiderten Montageplatte. Es wurde ein komplettes maßgeschneidertes Pumpensystem entwickelt.
Die Reglo ICC Mehrkanal-Peristaltikpumpen ermöglichen es dem Benutzer, den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell zu steuern. Die Pumpe ermöglicht kontinuierliches Pumpen oder präzises Befüllen mit bis zu 35 ml/min und kann in jedem Kanal bidirektional fließen. Außerdem minimiert die unabhängige Kanalkalibrierung die Unterschiede zwischen den Schläuchen, was zu einer hohen Kalibriergenauigkeit führt.
Gelieferter Mehrwert
Die neue maßgeschneiderte Pumpe konnte problemlos in den Schrank des Kunden eingebaut werden. Unsere schnelle Reaktion ermöglichte es dem Kunden, den Zeitplan für die Produkteinführung einzuhalten. Der Kunde spart mit der maßgeschneiderten Montagevorrichtung 200 US-Dollar pro Einheit.
Zuletzt aktualisiert:21.12.21