Masterflex® Ismatec® Schlauchkassetten der Typen CA und MS/CA
Ismatec Click 'n' Go™ Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Schlauchwechsel für Peristaltikpumpen. Es sind zwei Typen von Schlauchkassetten erhältlich:
  • CA Kassetten für Peristaltik-Schläuche mit 2 Stopps (CA-Schlauch)
  • MS/CA Kassetten für Peristaltik-Schläuche mit 3 Stopps* (MS/CA-Schläuche)
    * Neuere Schläuche, die mit MS/CA-Kassetten kompatibel sind, sind möglicherweise nur als Schläuche mit 2 Stopps erhältlich. Die Namenskonvention ändert sich von „3-Stopp“ zu „MS/CA“-Schläuchen.
CA-Kassetten
CA-Cassette for 2-stop tubing (CA Tubing)Die großen CA-Kassetten eignen sich für die Verwendung mit den Peristaltikpumpen der Serien IPC und IPC-N mit niedrigem Durchfluss und hoher Genauigkeit. CA-Kassetten sind mit Peristaltik-Schläuchen mit 2 Stopps und einem Abstand von 152 mm zwischen den Stopfen kompatibel. Die passenden Schlauchgrößen reichen von 0,13 bis 3,17 mm ID. Mit Druckhebeln ausgestattete CA-Kassetten ermöglichen die Einstellung eines unterschiedlichen Schlauchdrucks für jeden Kanal. Je nach Anwendung, Schlauchmaterial und Durchmesser kann ein optimal angepasster Schlauchdruck eingestellt werden. Um konstante Durchflussraten aufrechtzuerhalten, kann es erforderlich sein, den Schlauchdruck regelmäßig anzupassen. Die Verwendung von Kassetten mit Druckhebel erhöht in der Regel den maximal erreichbaren Differenzdruck einer Peristaltikpumpe.
Wenn Sie CA-Kassetten bestellen, sind die Ersatzadapter für CA-Kassetten nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
2-stop tubing (CA Tubing)
CA-Kassetten sind geeignet für:
  • Peristaltik-Schläuche mit 2 Stopps (CA)
  • Abstand zwischen Schlauchstopfen von 152 mm
  • Schlauch-IDs von 0,13 bis 3,17 mm
Beachten Sie bitte: Die Adapter 07618-65 sind nicht im Lieferumfang der Kassetten enthalten und müssen separat bestellt werden.
MS/CA-Kassetten
MS/CA Cassette for 3-stop tubingDie kleinen MS/CA-Kassetten eignen sich für die Verwendung mit der Reglo Serie und einigen Pumpenköpfen (MS/CA-Köpfe) für die Pumpenfamilien BVP und MCP. MS/CA-Kassetten eignen sich für Peristaltik-Schläuche mit 3 Stopps (MS/CA) und einem Abstand von 72 mm zwischen den Stopps. Neuere Schläuche, die für diese Kassetten geeignet sind, sind nur mit zwei Stopfen ausgestattet und werden als „MS/CA-Schläuche“ bezeichnet. Die passenden Schlauchgrößen reichen von 0,13 bis 3,17 mm ID. Mit Druckhebeln ausgestattete MS/CA-Kassetten ermöglichen die Einstellung eines unterschiedlichen Schlauchdrucks für jeden Kanal. Je nach Anwendung, Schlauchmaterial und Durchmesser kann ein optimal angepasster Schlauchdruck eingestellt werden. Um konstante Durchflussraten aufrechtzuerhalten, kann es erforderlich sein, den Schlauchdruck regelmäßig anzupassen. Die Verwendung von Kassetten mit Druckhebel erhöht in der Regel den maximal erreichbaren Differenzdruck einer Peristaltikpumpe. MS/CA-Kassetten werden standardmäßig ohne Druckhebel geliefert. Der gleichmäßige Druck wird durch eine vorinstallierte Edelstahlfeder erzeugt.
3-stop tubing (MS/CA Tubing)
MS/CA-Kassetten sind geeignet für:
  • Peristaltik-Schläuche mit 3 Stopps (MS/CA)
  • Abstand zwischen Schlauchstopfen von 72 mm
  • Schlauch-IDs von 0,13 bis 3,17 mm