Would you like to log in again?
Organische Synthese
Organische Synthese
Wenn Sie in Ihrer pharmazeutischen oder chemischen Forschung oder in Ihrem Universitätslabor neue Moleküle herstellen, bietet VWR eine umfangreiche Produktpalette, die Sie bei Ihren Entdeckungen unterstützt.
Von chemischen Bausteinen, Lösungsmitteln und Analysewerkzeugen über Produktionsanlagen bis hin zur Endanalyse. VWR ist in der einzigartigen Position, Ihnen Chemikalien von weltweit führenden Marken anbieten zu können - VWR Chemicals, Alfa Aesar®, Acros …. Auf der Ausstattungsseite umfasst unser Sortiment marktführende Markennamen und die leistungsstarke, preiswerte VWR-Kollektion. Diese Seite kann Ihnen nur einen Einblick in das Angebot geben. Komplette Produktlisten finden Sie in unseren Katalogen, Fachbroschüren oder auf vwr.com.
Reaktionssynthese - chemisch
Acros Organics
Acros Organics™ verfügt über eine Palette von über 18.000 organischen Molekülen, darunter essentielle Chemikalien, funktionelle Reagenzien und organische Bausteine...
Hier finden Sie Ihr Produkt
Alfa Aesar
Das Alfa Aesar Portfolio umfasst über 46.000 Produkte, darunter Chemikalien, Metalle und Life Science-Produkte für Forschung und Entwicklung...
Hier finden Sie Ihr Produkt
VWR Chemicals GPR RECTAPUR Reagenzien
GPR Rectapur reine Reagenzien für den allgemeinen Laborgebrauch, hauptsächlich für die organische Synthese mit für Lösungsmittel geringen Verdunstungsrückständen und Wassergehalten
Hier finden Sie Ihr Produkt
Grüne Lösungsmittel
Organische Synthese kann toxische und krebserregende Substanzen beinhalten. VWR Chemicals bietet umweltfreundlichere alternative Lösungsmittel – 2-Methyltetrahydrofuran, 1,3-Dioxalan, Cyclopentylmethylether und 1,3-Propandiol für geringere Belastung.
Hier finden Sie Ihr Produkt
VWR Chemicals – Analar NORMAPUR Reagenzien
AnalaR NORMAPUR hochreine Analysereagenzien verbinden beste Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen…
Hier finden Sie Ihr Produkt
Wasserfreie Lösungsmittel
Ein vollständiges Sortiment an wasserfreien Lösungsmitteln (weniger als 0,005 % Wasser bei den meisten), erhältlich in 250 und 500 ml Glasflaschen mit Septumverschluss
Hier finden Sie Ihr Produkt
Reaktionssynthese - Ausrüstung und Verbrauchsmaterial
Konzentration
Aufbereitung und analytische Charakterisierung