Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma Prozess-Antriebe
Bioprozesstechnik neu gedacht
Masterflex L/S MasterSense Prozessantriebe mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche
Antriebe kaufen
Bringen Sie Ihren Prozess auf die nächste Stufe
1
Perfekt für sanitäre Umgebungen –
Gehäuse aus poliertem Edelstahl 316
Schutzart IP66 NEMA 4x für die Reinigung
CO2-Äquivalente
Drahtlose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen.
Die MasterflexLive Option ermöglicht Ihnen die Überwachung von jedem Ort aus.
3
Leicht ablesbarer und bedienbarer Touchscreen – auch mit Handschuhen.
Erstellen, Speichern und Abrufen von Pumpenprogrammen über benutzerfreundliche Menüs.
4
EtherNet/IP, Profibus, WLAN und analoges Remote-I/O bedeuten Konnektivität und Steuerungsoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN ANZEIGEN
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Stainless Steel Washdown Process Pump Drive Features
5
Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf. Variabler Durchfluss bis zu 3400 mL/min (600 U/min). Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung mit einem Untersetzungsverhältnis von 6000:1
ANTRIEBSOPTIONEN KAUFEN
6
Praktischer Open-Head-Sensor und Antitropf-Funktion. Für die meisten L/S Pumpenköpfe geeignet.
L/S PUMPENKÖPFE KAUFEN
7
Grafische Anzeige zeigt an, wann die befestigten Schläuche optimal kalibriert sind. Wählen Sie aus über 20 Schlauchformulierungen und -größen.
L/S PUMPENSCHLÄUCHE KAUFEN
Programmable Continuous Run Pumping
Dauerbetrieb
Programmable Timed Dispensing
Zeit-Modus
Programmable Volume Pumping
Volumen-Modus
remote monitor
Ferngesteuerter Modus
Optimal Tubing Load Indicator
Schlauch-Kalibrierung
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Benutzerzugriff
intuitive touchscreen works even wearing gloves
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel
Intuitive Touchscreen-Bedienung, auch mit Handschuhen
  • Einfache Einrichtung und Programmierung
  • Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
  • Einstellung der Parameter durch einfache Berührung – auch mit Handschuhen
  • Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb, Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
  • Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
  • Antitropf- und Geschwindigkeitssteigerungsfunktion im Volumen-Modus verfügbar— für höchste Genauigkeit bei minimalem Probenverlust
  • Einfaches Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
  • Sie wissen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben – eine grafische Anzeige informiert Sie, wenn die eingelegten Schläuche optimal kalibriert sind
Erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsoptionen
Überwachung von jedem Ort aus
MasterflexLive Remote Pump Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive ist unsere sichere, Cloud-fähige Plattform für die Echtzeit-Fernüberwachung aller Parameter von Masterflex Pumpen
  • Dadurch können Sie kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen, ohne dass Personal vor Ort benötigt wird
  • Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
Weitere Infos
Flexible Konnektivität
  • Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konnektivitätsoptionen – MasterflexLive®,EtherNet/IP oder Profibus
  • Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – nutzen Sie diese Option, um Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
  • Kabellose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, automatisch alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
  • Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet-Buchse RJ45) auf der Rückseite des Antriebs
Entdecken Sie die vollständigen Spezifikationen
Vervollständigen Sie Ihr Pumpensystem
Wählen Sie aus 9 Pumpenköpfen und mehr als 20 Schlauchformulierungen, um die perfekte Pumpe für Ihren Prozess zusammenzustellen
Biopharma
Die Pumpe ist kontaminationsfrei, scherarm und nicht invasiv und damit perfekt für den Bereich Biopharma und das Gesundheitswesen geeignet.
vaccine production line
Der dreistufige Zugriff und die Möglichkeit, Programme zu speichern und abzurufen, machen Ihren Fluidikprozess sicher und genau.
abrasive liquid chemical
Unser Angebot an Schlauchformulierungen gewährleistet die Kompatibilität mit Ihren Flüssigkeiten und den von Ihnen benötigten behördlichen Genehmigungen.
Water treatment process
Präzisionsgefertigte Pumpenschläuche bieten Ihnen Genauigkeit und Zuverlässigkeit für kritische Prozessanwendungen.
Vollständige Spezifikationen und Produktdetails
Zulässige Pumpenkopftypen
Types of pump heads accepted)
Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  600 RPM
(bis zu 2 Pumpenköpfe möglich)
600 U/min
Easy-Load
Komplettsystem
600 RPM
Easy-Load II
Komplettsystem
Durchflussbereich 0,006 bis 3400 ml/min 0,08 bis 480 ml/min 0,28 bis 1700 ml/min
Mit EtherNet/IP und MasterflexLive MLFX07576-10 MLFX77976-00 MLFX77976-02
Mit Profibus und MasterflexLive MLFX07576-12 MLFX77976-10 MLFX77976-12
Antriebsspezifikationen
Zulassungen UL, cUL, CE
Garantie 2 Jahre
MasterflexLive Fernüberwachung aller Pumpenparameter in Echtzeit. Push-Benachrichtigungen machen Sie auf Betriebszustände und Fehlermeldungen aufmerksam, sodass Sie kritische Pumpenprozesse rund um die Uhr überwachen können – Sie müssen nicht vor Ort sein.
EtherNet/IP oder
Profibus
Direkte Schnittstelle zu Ethernet/IP- oder Profibus-basierten Prozesssteuerungsnetzwerken (mit SPS, SCADA oder ähnlichem); ermöglicht die Steuerung aller Pumpenparameter über die Netzwerkschnittstelle.
Genauigkeit der Drehzahlregelung (Auflösung) ±0,1 % (0,1 U/min bei 600 U/min)
Beidseitig verwendbar Ja
Anzeige Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit In-Plane-Switching (großer Betrachtungswinkel); 800 x 480 Pixel
Digitaler Dispenser Ja
Externe Steuerung – Eingang 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Start/Stopp, Richtung (im/gegen den Uhrzeigersinn), Ansaugung über Kontaktschluss
Externe Steuerung – Ausgang 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Tachometerausgang (offener Kollektor), laufender Motor, offener Kopf, lokal/fern, allgemeiner Alarm
Motor Bürstenloser DC-Motor mit Encoder; Dauerbetrieb; umkehrbar; 1/10 PS (75 W)
Open-Head-Sensor Ja; Verlängerungskabel enthalten
Gehäusematerialien Edelstahl 316
Schutzart IP66/NEMA 4X
Abmessungen (L x B x H) 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm)
Transportgewicht 28,75 lb (11,794 kg)
Stromversorgung 90 bis 260 VAC, 50/60 Hz