Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpe
Bioprozesstechnik neu denken
Einfache Bedienung, Zusammenarbeit und Verbindung
Entwickelt für Prozessanwendungen mit hohem Durchfluss, mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche und fortschrittlicher Konnektivität
Jetzt kaufenVerbunden, effizient und langlebig
Gebaut für hohen Durchfluss und Dauerbetrieb, perfekt für sanitäre Umgebungen.
Gehäuse aus poliertem Edelstahl 316
Schutzart IP66 für die Reinigung
Variabler Durchfluss: 0,65 bis 42 LPM
VOLLSTÄNDIGE TECHNISCHE DATEN ANZEIGEN
Leicht zu lesender und zu bedienender Touchscreen
INTUITIVE BEDIENUNG
MasterflexLive® ermöglicht Ihnen eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung, ohne dass vor Ort Personal erforderlich ist
INFORMIEREN SIE SICH
Kabellose Firmware-Updates
Dreistufiger Benutzerzugriff ermöglicht die Kontrolle darüber, wer die Pumpe bedienen darf und auf welche Funktionen zugegriffen werden kann
> EtherNet/IP™, Profibus, WLAN und analoges Remote I/O
ERWEITERTE VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION
Optimaler und sicherer Betrieb –
Grafische Anzeige für Schlauchkalibrierung und Open-Head-Sensor
MENÜ ANZEIGEN
Wählen Sie PerfectPosition® Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
B/T PUMPENSCHLÄUCHE KAUFEN
Intuitive Bedienung
Einfache Touchscreen-Bedienung, auch mit Handschuhen
- Einfache Einrichtung und Programmierung
- Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
- Einstellung der Parameter durch einfache Berührung – auch mit Handschuhen
- Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb, Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
- Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Einfaches Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
- Sie wissen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben – eine grafische Anzeige informiert Sie, wenn die eingelegten Schläuche optimal kalibriert sind
- Schutzart IP66 für die Reinigung
Erstellen, speichern und abrufen von 50 Pumpenprogrammen über benutzerfreundliche Menüs
Dauerbetrieb
Zeit-Modus
Volumen-Modus
Ferngesteuerter Modus
Schlauch-Kalibrierung
Benutzerzugriff
Erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsoptionen
Fernsteuerung, sicher und konform
Fernüberwachung
- MasterflexLive ist unsere sichere, Cloud-fähige Plattform für die Echtzeit-Fernüberwachung aller Parameter von Masterflex Pumpen
- Dadurch können Sie kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen und anpassen, ohne dass Personal vor Ort benötigt wird
- Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
Flexible Konnektivität
- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konnektivitätsoptionen – MasterflexLive, EtherNet/IP oder Profibus
- Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – nutzen Sie diese Option, um Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
- Kabellose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, automatisch alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
- Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet-Buchse RJ45) auf der Rückseite des Antriebs
Die perfekte Pumpe für hochvolumige Anwendungen
Schutzart IP66 – gebaut für hygienische, abwaschbare Umgebungen, einschließlich Reinräume, Lebensmittel- und Molkereiverarbeitung.
Die Pumpe ist kontaminationsfrei, scherarm und nicht invasiv und damit perfekt für den Bereich Biopharma und das Gesundheitswesen geeignet.
Fördermengen von bis zu 42 LPM gewährleisten präzise Durchflussraten und machen diese Pumpe ideal für die Großproduktion.
Der dreistufige Zugriff und die Möglichkeit, Programme zu speichern und abzurufen, machen Ihren Fluidikprozess sicher und genau.
![]() |
Artikel-Nr. MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lieferumfang Rapid-Load® Pumpenkopf, 1 m (3 ft) Tygon® LFL B/T 91 Schlauch 06430-91; und ein 1,8 m (6 ft) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22 Buchse. Das Gerät wird mit einem länderspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte den endgültigen Bestimmungsort an. |
||||
Leistungsspezifikationen |
||||
Durchflussleistung | 0,65 bis 42 LPM (0,17 bis 11,1 GPM) | |||
U/min | 11 bis 321 | |||
Zulässige Anzahl Köpfe | 1 | |||
Maximales Drehmoment | Start: 1130 N-cm (1600 oz-in) | |||
Betrieb: 1017 N-cm (1440 oz-in) | ||||
Beidseitig verwendbar | Ja | |||
Externe Steuerung – Eingang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Start/Stopp, Richtung (im/gegen den Uhrzeigersinn), Ansaugung über Kontaktschluss | |||
Externe Steuerung – Ausgang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Tachometerausgang (offener Kollektor), laufender Motor, offener Kopf, lokal/fern, allgemeiner Alarm | |||
Netzwerk-Kommunikation | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektrische Spezifikationen |
||||
Spannung | 90 bis 260, Universalspannung automatisch wählbar | |||
Strom | 5,0 A bei 115 V; 3,1 A bei 230 V | |||
Sicherungsleistung | 6 A/250 V | |||
Motortyp | Dauerbetrieb, TENV, BLDC | |||
Motorgröße | 370 W (0,5 PS) | |||
Display | 5" kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit In-Plane-Switching (großer Betrachtungswinkel); 800 x 480 Pixel | |||
Motor-/Drehzahlsteuerungstyp | PWM mit Mikroprozessor | |||
Drehzahlregelung (Wiederholbarkeit) | ±0,1 % | |||
Sanftanlauf/Elektronische Bremse | Ja/Ja | |||
Physikalische Spezifikationen |
||||
Gehäusematerialien | Gehäuse aus Edelstahl 316, Chassis aus Edelstahl, Lünette aus Edelstahl | |||
Materialien des Pumpenkopfes | Pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl und Aluminiumguss, Edelstahl, Polycarbonat, Nylatron® Rollen | |||
IP-Schutzart | IP66 | |||
Zulassungen | UL, cUL, CE, DLS | |||
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | |||
Lagertemperatur | -25 bis 65 °C (-13 bis 149 °F) | |||
Geräuschpegel | < 75 dBA @ 1 m (39") | |||
Abmessungen (L x B x H) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Transportgewicht | 54,5 kg (120 lb) |