Masterflex L/S und I/P Antriebe mit fortschrittlicher Konnektivität und Kommunikation
Mehr Kontrolle über Ihre Pumpen als je zuvor
Neue Funktionen für ausgewählte Masterflex L/S & I/P Antriebe
  • Ethernet/IP-Optionen
  • Profibus-Optionen
  • Bluetooth
  • Cloud-basierte Überwachung
Alle Geräte sind mit der Masterflex Open-Head-Sensortechnologie ausgestattet und können mit der gesamten Palette der Masterflex® L/S® oder I/P® Pumpenköpfen ausgestattet werden. Wählen Sie außerdem Schläuche aus dem größten Sortiment an Hochleistungsmaterialien der Branche.
Steuerungen für die Prozessautomatisierung
Integrieren Sie Ihre Pumpe mühelos in bestehende Systeme
  • Common Industrial Protocol über Ethernet/IP
  • Kompatibel mit den modernsten automatisierten Steuerungssystemen
  • Ein elektronisches Datenblatt (Electronic Data Sheet, EDS) wird ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt
Fernüberwachung
Überwachen Sie Ihre Pumpe aus der Ferne
  • Überwachen Sie Ihre Pumpe von einem iOS-fähigen Tablet oder Smartphone aus per Bluetooth
  • Cloud-Überwachung über Ethernet-Verbindung für Pumpenüberprüfung und Alarme
  • USB-Protokolle für PC-Anbindung und Kommunikation
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
Kontakt