Just PROVE it
Spectroquant®Prove – Vereinfachen Sie die Wasseranalyse mit einer neuen Klasse von Spektralphotometern
Ein neues Sortiment von Instrumenten, die alle Ihre Anforderungen an die Wasseranalyse erfüllen – Abwasser, Prozesswasser oder Trinkwasser und Getränke.
Demo/Angebot anfordern- Live ID, ein neuer, 2D-Barcode für mehr Daten auf allen Küvetten- und Reagenzientests zur Erkennung von Methoden und zur Übertragung von „Live“-Daten wie Verfallsdatum und Chargennummer zusammen mit automatischen, ergänzenden Kalibrierungs-Updates
- Cell Test Port – Direktes Einlegen von Rundküvettentests ohne Öffnen eines Deckels
- AQS prime – Vollständige Überprüfung und Dokumentation für alle Stufen der Qualitätskontrolle
- Einfache Reinigung – Zellenhalter abnehmbar
- Matrix Check erkennt Interferenzen auf einfache Weise
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Routine-Anwendungen | Empfindliche Messungen | Komplexe Analyse |
Die beste Wahl für Küvettentests und VIS-Messungen | Durch langlebige Xenon-Lampe für intensiven Gebrauch bei UV-VIS geeignet | High-End UV-VIS-Optik und Küvetten bis zu 100 mm. Hervorragende Auflösung und Empfindlichkeit |
1.73016.0001 | 1.73017.0001 | 1.73018.0001 |
Einleitung
So starten Sie das Prove
So navigieren Sie durch die Funktionen
So verwenden Sie das Prove mit den Spectroquant® Zelltestkits und Reagenzien-Sets
So reinigen Sie das Prove auf einfache Weise
So wählen Sie Sprache, Datum und Uhrzeit aus
Datentransfer – Daten auf Anfrage – einfache Filterung – einaches Teilen
So prüfen Sie auf eine störende Matrix
Gewährleisten Sie die Genauigkeit Ihres Systems: Verwenden Sie AQA Analytical Quality Assurance