Would you like to log in again?
Reinraum-Staubsauger
Industrielle Reinraum-Staubsauger dienen als Ergänzung und Unterstützung zur zentralen „internen Sauganlage“. Die Produktpalette umfasst leistungsstarke Staubsauger und Zubehör für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen. Ob nasse, trockene oder feuchte Verunreinigungen – auch chemisch kritische oder explosionsgefährdete Substanzen – wir bieten die passende Lösung.
Reinraum-Staubsauger
Saugleistung
Die optimale Saugkraft der Reinraum-Staubsauger wird erreicht durch ein perfektes Zusammenspiel des Motors, der Luftführung durch das Gerät und der Lage des effizienten, vertikalen Staubbeutels/-filters. Die Saugkraft ist in zwei Geschwindigkeitsstufen regulierbar. Die Saugleistung von über 40 Litern pro Sekunde bestätigt bei geringem Geräuschpegel das perfekte Zusammenspiel von Motor- und Gebläsesystem.
Filterung
Der wichtigste Parameter des Reinraum-Staubsaugers ist die Filterung von Partikeln, die z. T. von den angesaugten Verunreinigungen als auch vom Motor freigesetzt werden und an den Raum abgegeben werden können.
ULPA-Filter – Filterleistung: 99,999% bei Partikeln >0,12 µm (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-Filter – Filterleistung: 99,999% bei Partikeln >0,3 µm (High Efficiency Particulate Air)
Grundsätzlich verwenden wir für die Reinraummodelle die leistungsfähigen ULPA-Filter. Abhängig von der regulierbaren Geschwindigkeitsstufe wird der ULPA-Filter auf höchster Saugstufe zum HEPA Filter.
Die Filterung (4- bzw. 5-stufig) und die Filterposition sind modellabhängig.
Umfangreiches Zubehör:
Nadelaufsauger